Learn More
Corning™ LSE™ Digital Dry Bath Accessory, Single Blocks
Codice prodotto. 11971891 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
No. of Places:
5
6
12
20
24
Dimensioni provetta:
0.5 ml
10 mm
12 mm
13 mm
1.5 ml
16 mm
2 ml
25 mm
15 ml
50 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. No. of Places Dimensioni provetta unitSize
11971891 12 15 ml Pezzo
11373815 24 2 ml Pezzo
11383815 24 0.5 ml Pezzo
11393815 24 1.5 ml Pezzo
11313825 20 10 mm Pezzo
11323825 20 12 mm Pezzo
11333825 20 13 mm Pezzo
11353825 12 16 mm Pezzo
11921901 5 50 ml Pezzo
11383825 6 25 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Codice prodotto. 11971891 Fornitore Corning™ N. del fornitore 480124
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Choice of configurations for use with LSE Digital Dry Bath Heater
  • Acciaio inox
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 15 ml
Da utilizzare con (apparecchiatura) Riscaldatore per bagno a secco LSE
Materiale Acciaio inox
No. of Places 12
Tipo Block
Dimensioni provetta 15 ml