Learn More
Corning™ LSE™ Vortex Mixer Accessory, Processing Heads
Heads allow for processing of larger numbers of tubes
38.12€ - 47.11€
Codice del prodotto | Marca | Capacità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11911981
|
Corning™
480100 |
38.48€
Pezzo |
Spedizione stimata: 16-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
11921981
|
Corning™
480101 |
Per 24 provette da 1.5/2.0 ml, 24 provette da 0.5 ml e 32 provette da 0.2 ml o 4 strisce di provette |
38.12€
Pezzo |
Spedizione stimata: 16-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11941981
|
Corning™
480102 |
Per 1 micropiastra o per 64 provette da 0.2 ml o per 8 strisce di provette da 0.2 ml |
47.11€
Pezzo |
Spedizione stimata: 16-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11931981
|
Corning™
480103 |
Per 8 provette da 15 ml, 8 provette del diam. di 12 mm e 8 provette del diam. di 13 mm |
47.11€
Pezzo |
Spedizione stimata: 16-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11951981
|
Corning™
480104 |
Per 6 provette da 50 ml |
47.11€
Pezzo |
Spedizione stimata: 16-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Scelta di configurazioni
Specifica
Miscelatore Vortex LSE |