Learn More
Corning™ Matrice qualificata hESC Matrigel™
BIOPHARMA
Codice prodotto. 11573560
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mL
Dimensione della confezione:
5mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11573560 5 mL 5mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11573560 Fornitore Corning™ N. del fornitore 354277
Save Up to 60% on Microbiology Essentials
Usa il codice promozionale 28004
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Compatibile con mTeSR™1 - Sviluppato da StemCell Technologies. La matrice qualificata hESC Corning™ Matrigel™ è ampiamente accettata come substrato alternativo per colture di cellule ES e per cellule staminali pluripotenti indotte (iPS) umane.
La matrice qualificata hESC Corning Matrigel è un estratto solubile della membrana basale del tumore Engelbreth-Holm-Swarm (EHS) che si compatta a temperatura ambiente per formare una vera e propria membrana basale ricostituita.
  • Superficie ottimizzata per la ricerca delle cellule staminali embrionali umane (hES)
  • Primo ambiente completo per supportare l'espansione indipendente delle cellule nutrici hES
  • La combinazione di formulazione mTeSR1 e matrice qualificata hESC Matrigel ha dato risultati positivi nella coltura di diverse linee cellulari hES fino a 20 passaggi
  • Elimina la necessità di lunghi screening, garantendo la riproducibilità e la coerenza fondamentali per la ricerca sulle cellule hES
  • La ridotta manutenzione delle cellule nutrici contribuisce ad una maggiore efficienza
  • Formulazione: terreno Eagle modificato Dulbecco con 50μg/ml di gentamicina
  • Privo di LDEV
  • Testato per batteri, funghi e micoplasma con risultato negativo
Recommended Storage
Store at -20°C. Store aliquots in either the -20°C or -70°C freezer until ready for use. Freeze thaws should be minimized by aliquotting into one time use aliquots. Do not store in frost-free freezer. Keep frozen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type hESC-qualified Matrix
Quantità 5 mL
Content And Storage -20 °C
Esclusivamente per scopi di ricerca.