Learn More
Corning™ Matrice Matrigel™
BIOPHARMA
Codice prodotto. 11543550
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mL
10 mL
50 mL
Senza additivi:
No LDEV
Senza Rosso fenolo, No Phenol Red
Dimensione della confezione:
10mL
50mL
5mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Senza additivi Dimensione della confezione
11543550 10 mL No LDEV 10mL
10429212 50 mL No LDEV 50mL
11573620 5 mL No LDEV 5mL
11593620 10 mL Senza Rosso fenolo, No Phenol Red 10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Nota: Evitare molteplici cicli di congelamento-scongelamento; non stoccare in un congelatore no-frost
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 11543550 Fornitore Corning™ N. del fornitore 354234
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    529.00€
    499.91€ / 10mL
    Risparmia 29.09€
    5% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Nota: Evitare molteplici cicli di congelamento-scongelamento; non stoccare in un congelatore no-frost
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Per produrre una matrice biologicamente attiva che assomiglia alla matrice basale cellulare dei mammiferi. La matrice basale Corning™ Matrigel™ fornisce un ambiente fisiologicamente rilevante per studi di morfologia cellulare, funzione biochimica, migrazione, invasione ed espressione dei geni.
Corning extracellular matrices (ECMs) enable researchers to mimic in vivo environments for 2D and 3D cell culture applications.
Corning Matrigel matrix is a solubilized basement membrane preparation extracted from the Engelbreth-Holm-Swarm (EHS) mouse sarcoma, a tumor rich in extracellular matrix proteins, including Laminin (a major component), Collagen IV, heparan sulfate proteoglycans, entactin/nidogen, and a number of growth factors.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Matrice di membrana basale
Senza additivi No LDEV
Da utilizzare con (applicazione) Cell growth and differentiation; metabolism/toxicology studies; invasion assays; in vitro and in vivo angiogenesis assays; in vivo angiogenesis studies and augmentation of tumors in immunosuppressed mice
Linea di prodotti Matrigel
Quantità 10 mL
Sorgente Tumore Engelbreth-Holm-Swarm nel ratto
Content And Storage -20 °C