Learn More
Corning™ Matrice di membrana Matrigel™ GFR
BIOPHARMA
Codice prodotto. 11523550
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mL
10 mL
Senza additivi:
No LDEV
Senza Rosso fenolo, No LDEV
Dimensione della confezione:
10mL
5mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Senza additivi Dimensione della confezione
11523550 10 mL No LDEV 10mL
11543620 5 mL No LDEV 5mL
11553620 10 mL Senza Rosso fenolo, No LDEV 10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Nota: Evitare molteplici cicli di congelamento-scongelamento; non stoccare in un congelatore no-frost
Codice prodotto. 11523550 Fornitore Corning™ N. del fornitore 354230
Save Up to 60% on Microbiology Essentials
Usa il codice promozionale 28004
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Nota: Evitare molteplici cicli di congelamento-scongelamento; non stoccare in un congelatore no-frost
Per produrre una matrice biologicamente attiva che assomiglia alla matrice basale cellulare dei mammiferi. La matrice di membrana basale Corning™ Matrigel™ GFR fornisce un ambiente fisiologicamente rilevante per studi di morfologia cellulare, funzione biochimica, migrazione, invasione ed espressione dei geni.
Corning extracellular matrices (ECMs) enable researchers to mimic in vivo environments for 2D and 3D cell culture applications.
Corning Matrigel matrix is a solubilized basement membrane preparation extracted from the Engelbreth-Holm-Swarm (EHS) mouse sarcoma, a tumor rich in extracellular matrix proteins, including Laminin (a major component), Collagen IV, heparan sulfate proteoglycans, entactin/nidogen, and a number of growth factors.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Matrice di membrana basale con GFR (fattore di crescita ridotto)
Senza additivi No LDEV
Da utilizzare con (applicazione) Adatto per applicazioni che richiedano una preparazione di membrana basale a elevata definizione.
Quantità 10 mL
Sorgente Tumore Engelbreth-Holm-Swarm nel ratto
Content And Storage -20 °C