Descrizione
Per produrre una matrice biologicamente attiva che assomiglia alla matrice basale cellulare dei mammiferi. Fornisce un ambiente fisiologicamente rilevante per studi della morfologia cellulare, funzione biochimica, migrazione, invasione e espressione dei geni.
- Testata per la capacità di promuovere la crescita del neurite di cellule gangliali di radice dorsale poppiana
- Testato e risultato negativo a batteri, funghi e micoplasma
- Fonte: Tumore Engelbreth-Holm-Swarm (EHS) nel ratto
- Formulazione base: terreno Eagle modificato Dulbecco' con'50μ g/ml di gentamicina, con o senza fenolo rosso
- I preparati solubilizzati con membrana basale polimerizzano a temperatura ambiente
- La formulazione priva di fenolo rosso è disponibile per saggi che richiedono il rilevamento del colore, inclusi saggi con fluorescenza
Specifica
Specifica
| Concentrazione | High |
| Product Type | Matrice di membrana basale |
| Sterilità | Sterile |
| Senza additivi | No LDEV |
| Linea di prodotti | Matrigel Matrix |
| Quantità | 10 mL |
| Formato | Matrigel Matrix High Concentration, LDEV-Free |
| Sorgente | Tumore Engelbreth-Holm-Swarm nel ratto |
| Content And Storage | -20 °C |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?