Learn More
Corning™ Matrigel™ Matrix HC
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10726503 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Senza additivi:
No LDEV
No LDEV, No GFR
No LDEV, No Phenol Red
Dimensione della confezione:
10mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Senza additivi unitSize
10726503 No LDEV, No Phenol Red 10mL
10613004 No LDEV, No GFR 10mL
10365602 No LDEV 10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Nota: Evitare molteplici cicli di congelamento-scongelamento; non stoccare in un congelatore no-frost
Codice prodotto. 10726503 Fornitore Corning™ N. del fornitore 354262
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Nota: Evitare molteplici cicli di congelamento-scongelamento; non stoccare in un congelatore no-frost
High concentration (HC) formulation is ideal for applications in which a high protein concentration augments the growth of tumors; allows a Matrigel basement membrane matrix plug to maintain its integrity after subcutaneous injection into mice
Per produrre una matrice biologicamente attiva che assomiglia alla matrice basale cellulare dei mammiferi. Fornisce un ambiente fisiologicamente rilevante per studi della morfologia cellulare, funzione biochimica, migrazione, invasione e espressione dei geni.
  • Testata per la capacità di promuovere la crescita del neurite di cellule gangliali di radice dorsale poppiana
  • Testato e risultato negativo a batteri, funghi e micoplasma
  • Fonte: Tumore Engelbreth-Holm-Swarm (EHS) nel ratto
  • Formulazione base: terreno Eagle modificato Dulbecco' con'50μ g/ml di gentamicina, con o senza fenolo rosso
  • I preparati solubilizzati con membrana basale polimerizzano a temperatura ambiente
  • La formulazione priva di fenolo rosso è disponibile per saggi che richiedono il rilevamento del colore, inclusi saggi con fluorescenza
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Concentrazione High
Product Type Basement Membrane Matrix
Sterilità Sterile
Senza additivi No LDEV, No Phenol Red
Linea di prodotti Matrigel Matrix
Quantità 10 mL
Formato Matrigel Matrix High Concentration, Phenol Red-Free, LDEV-Free
Sorgente Engelbreth-Holm-Swarm Mouse Tumor
Content And Storage -20°C