Learn More
Corning™ Sterile Microspatulas, rounded end
BIOPHARMA
Codice prodotto. 10486572 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
15.2 cm
Dimensione della confezione:
pezzi 50
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
10486572 15.2 cm pezzi 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10486572 Fornitore Corning™ N. del fornitore 3013
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    175.21€
    157.21€ / pezzi 50
    Risparmia 18.00€
    10% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Constructed of rigid nontoxic polystyrene to provide good chemical resistance to aqueous solutions. ™
  • Corning spatulas are designed to save time and to provide contamination-free samples.
  • Eliminates the recycling and resterilizing necessary with reusable spatulas.
  • Available in five different configurations.
  • Microspatulas available in two configurations.
  • In confezione singola.
  • Antistatic.
  • Sterile.
  • RNase-/DNase-free.
  • Nonpyrogenic.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità USP Classe VI, certificata apirogena, esente da RNasi e DNasi
Monouso Sì
Product Type Spatola, micro
Da utilizzare con (applicazione) Applicazioni di biologia molecolare, campioni liofilizzati e campionamento senza contaminazione
Lunghezza (sistema imperiale) 5.98 in.
Include Cucchiaio a V a un’estremità, lama piatta arrotondata sull’altra
Materiale Polistirene
Lunghezza (sistema metrico) 15.2 cm
Sterilità Sterili
Forma Scoop End, Spatula End