Learn More
Corning™ Mini Bioreactor Centrifuge Tube
Ideal for high throughput process optimization for suspension cell culture
Marca: Corning™ 431720
404.50 EUR valido fino al 2025-06-30
Usa il codice promo "24156" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
Features and Benefits
Specifica
RNase, DNase-free | |
1,2in. | |
50 mL | |
Polypropylene | |
25 | |
Conico | |
1.69 oz. | |
Sì | |
29,1 mm | |
Provetta per centrifuga |
Orange | |
Clear | |
Single-use | |
300 | |
Sterile | |
114 mm | |
Conico | |
Yes | |
Sì | |
12.000 x g |