Learn More
Corning™ Provetta con filtro per agitatore Mini
Il filtraggio avviene direttamente nella provetta da centrifuga, riducendo al minimo inutili trasferimenti. I filtri per provette da centrifuga Corning™ hanno una finestrella alla base che consente di misurare volumi minimi fino a 5 ml.
108.98€
Specifica
Colore | Trasparente |
---|---|
Connettori | Portagomma |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Collo bottiglia 4.5 cm |
Materiale | Polystyrene, Cellulose Acetate |
Materiale (membrana) | Acetato di cellulosa |
Includes: Tappo sigillante sterile per mantenere la sterilità dopo il filtraggio e due supporti riutilizzabili ciascuno con custodia.
Codice del prodotto | Marca | Dimensione del poro | Volume (sistema metrico) | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensione del poro | Volume (sistema metrico) | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
10388321
|
Corning™
430320 |
0.22 μm | 150 ml | Imbuto per filtro in polistirene da 150 ml, provetta per centrifuga in polipropilene da 50 ml, due supporti per provetta, tappo sigillante in HDPE arancione |
108.98€
pezzi 12 |
Spedizione stimata: 24-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10748212
|
Corning™
430314 |
0.45 μm | 150 mL | 50 mL polystyrene filter funnel, 50 mL polypropylene receiver centrifuge tube, two centrifuge tube stands, orange HDPE plug seal |
108.98€
pezzi 12 |
Spedizione stimata: 11-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
Consente di risparmiare tempo e di ridurre costi ed errori permettendo la filtrazione direttamente nella provetta da centrifuga.
- Imbuto sterile da 150 ml con membrana del filtro inserita in una provetta da centrifuga da 50 ml
- Elimina la fase di trasferimento dei liquidi all’aperto e recipienti grandi per la conservazione
- Volumi minori comportano un minore spreco di terreni
- L’imbuto è realizzato in polistirene trasparente
- La provetta da centrifuga è in polipropilene, con graduazioni di facile lettura
- Le membrane del filtro sono in acetato di cellulosa con basso legame proteico
- La disposizione del braccio laterale consente l’uso con pressione differenziale da 5 a 10 psi
Specifica
Trasparente | |
Collo bottiglia 4.5 cm | |
Acetato di cellulosa | |
13.6 cm2 | |
Sì | |
1/Pk. | |
150 ml |
Portagomma | |
Polystyrene, Cellulose Acetate | |
Sterile | |
Per la filtrazione di terreni per colture cellulari, fluidi biologici e altre soluzioni acquose | |
Contenitore da 12 | |
Sistema di filtrazione a vuoto Tube Top |