Descrizione
• Facilita la purificazione delle proteine, la produzione di virus, la produzione di anticorpi monoclonali e lo screening; aumenta la frequenza di una transfezione corretta delle cellule
• Testato per la concentrazione totale di proteine, pH e osmolalità
• Filtrato (membrana da 0.2μm)
• Testato e risultato negativo alla presenza di batteri, funghi e virus; testato anche per l'assenza di effetti citopatici (CPE), corpi inclusi ed emoadsorbimento
Specifica
Specifica
| Content And Storage | -20 °C |
| Product Type | Supplemento per terreni di crescita Nu-serum |
| Quantità | 100 mL |