Learn More
Corning™ Supplemento per terreni di crescita Nu-Serum
Codice prodotto. 11563600 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11563600 500 mL 500mL
10632702 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11563600 Fornitore Corning™ N. del fornitore 355500
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Provides a low-serum alternative to newborn calf, fetal bovine, and other sera used for cell culture
•    Facilita la purificazione delle proteine, la produzione di virus, la produzione di anticorpi monoclonali e lo screening; aumenta la frequenza di una transfezione corretta delle cellule
•    Testato per la concentrazione totale di proteine, pH e osmolalità
•    Filtrato (membrana da 0.2μm)
•    Testato e risultato negativo alla presenza di batteri, funghi e virus; testato anche per l'assenza di effetti citopatici (CPE), corpi inclusi ed emoadsorbimento
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Content And Storage -20°C
Product Type Growth Supplement
Quantità 500 mL