Learn More
Corning™ Filtri per siringa NY
Consigliati per applicazioni che richiedono bassissimi livelli di estraibili poiché non contengono agenti umidificanti, detergenti o tensioattivi. I filtri per siringa in nylon Corning™ offrono un'eccellente resistenza chimica per prestazioni ottimali nella filtrazione di soluzioni aggressive.
159.92€
Specifica
Materiale Nylon
Da utilizzare con (applicazione) Per colture di tessuti e HPLC
Volume conservato (dopo spurgo dell'aria) 150 μl
Valori nominali pressione 87 psi
Materiale della punta Polipropilene
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Dimensione del poro Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Dimensione del poro Prezzo Quantità e disponibilità  
10256581
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Corning™
431225
0.45 μm
159.92€
pezzi 50
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10641082
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Corning™
431224
0.2 μm
159.92€
pezzi 50
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 23-09-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Per colture di tessuti e HPLC. Involucro in polipropilene.
  • Diametri: i diametri da 25 mm gestiscono volumi da 0.5 a 100 ml
  • Nylon (NY): naturalmente idrofili, non richiedono agenti umidificanti. Buona compatibilità chimica, ideali per la maggior parte dei campioni acquosi e organici
  • Dimensioni dei pori: filtro da 0.2μm per la rimozione di particolato estremamente fine e pori di 0.45μm per la maggior parte delle applicazioni di chiarificazione
  • Integrità testata al 100%, certificato apirogeno e non citotossico
  • Prodotto in conformità agli standard ISO 9002
Le membrane in NY sono certificate per non causare picchi estranei nella regione UV nelle applicazioni HPLC.
Order Info
La dimensione del poro e il tipo di membrana sono stampati su ogni filtro per siringa. I filtri sterili vengono confezionati singolarmente in blister in confezioni da 50, non sterili in confezioni da 50.
Compliance
Prodotto in conformità con gli standard ISO 9002 e GMP e integrità testata al 100%. I filtri con certificazione HPLC (NY) vengono sottoposti a lunghe prove al fine di garantire l’assenza di picchi estranei nella gamma UV.
Specifica
Specifica
Nylon
150 μl
Polipropilene
0.5 - 100 ml
Per colture di tessuti e HPLC
87 psi
Filtro per siringa
25 mm