Learn More
Corning™ Paddle Assembly for Reusable Spinner Flasks
Codice prodotto. 10485342 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
15L Corning Reusable spinner flask
36L Corning Reusable spinner flask
8L Corning Reusable spinner flask
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) unitSize
10485342 15L Corning Reusable spinner flask Pezzo
10315122 8L Corning Reusable spinner flask Pezzo
10683433 36L Corning Reusable spinner flask Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10485342 Fornitore Corning™ N. del fornitore 451515L
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For use with direct drive overhead motors and series 4510 and 4512, 8L Reusable Spinner Flasks.
  • For series 4510, 4512, and 4514 spinner flasks when coupled to a direct drive motor.
  • Paddle assemblies will couple to 100 mm and 120 mm cap assemblies.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) 15L Corning Reusable spinner flask
Tipo Paddle Assembly