Learn More
Corning™ Filtri per siringa in PES
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10776292 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
Da 0.5 a 100 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 50
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) unitSize
10776292 Da 0.5 a 100 ml pezzi 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10776292 Fornitore Corning™ N. del fornitore 431229
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Prodotti in polietersolfone (PES) per portate più rapide, basso legame proteico e basso livello di estraibili. I filtri per siringa Corning™ in PES sono ideali per la coltura istologica e le applicazioni HPLC.
  • Alloggiamenti di copolimeri acrilici, ingressi Luer Lock femmina e uscite Luer Slip maschio
  • Dimensioni dei pori: filtro da 0.2 μm per la rimozione di particolati molto sottili
  • Integrità testata al 100%
  • Sterile
  • Certificato non citotossico e apirogeno
  • Prodotto in conformità agli standard ISO 9002 e GMP
Order Info
La dimensione del poro e il tipo di membrana sono stampati su ogni filtro per siringa. I filtri sterili vengono confezionati singolarmente in blister in confezioni da 50, non sterili in confezioni da 50.
Compliance
Prodotto in conformità con gli standard ISO 9002 e GMP e integrità testata al 100%.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale (membrana) PES
Dimensione del poro 0.2 μm
Da utilizzare con (applicazione) Per colture di tessuti e HPLC
Volume conservato (dopo spurgo dell'aria) 100 μl
Valori nominali pressione 87 psi
Materiale della punta Acrilico
Tipo Filtro per siringa
Volume (sistema metrico) Da 0.5 a 100 ml
Diametro (sistema metrico) 28 mm