Learn More
Corning™ Bottiglie di conservazione in PET, ottagonali
BIOPHARMA
Codice prodotto. 11741595 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
30 mL
60 mL
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Graduazioni:
10, 20, 30 mL
25 to 125 mL
50 to 250 mL
Da 25 a 125 ml
Da 50 a 1000 ml
Da 50 a 500 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 120
pezzi 24
pezzi 48
pezzi 96
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Graduazioni unitSize
11741595 1000 ml Da 50 a 1000 ml pezzi 24
13206798 30 mL 10, 20, 30 mL pezzi 120
13216798 60 mL 25 to 125 mL pezzi 96
11751595 125 ml Da 25 a 125 ml pezzi 48
11761595 250 ml 50 to 250 mL pezzi 48
11721595 500 ml Da 50 a 500 ml pezzi 24
6 options
Codice prodotto. 11741595
Marca: Corning™ 431734
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
In polietilene tereftalato (PET), per un prodotto trasparente come cristallo, leggero e infrangibile. I flaconi per conservazione ottagonali Corning™ in PET sono ideali per la conservazione e il campionamento di terreni, prodotti biologici e altre soluzioni acquose.
Polyethylene terephthalate (PET) bottles are ideal for storage and sampling of media, biologicals, and other aqueous solutions. The PET resin makes the bottle lightweight, break resistant and as transparent as glass.
Features:
  • Packaged in two convenient, shrink-wrapped trays within an outer bag to assure cleanliness
  • Break-resistant bottles are an ergonomic and easy to handle alternative to glass
  • Bottles are sterilized to 10−6 SAL and certified nonpyrogenic.
  • Leakproof, tamper-evident 18mm HDPE screw cap
  • Molded graduations for accurate measurements
  • USP class VI compliant bottles are validated noncytoxic and nonhemolytic
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità 33.8 once, 1000 ml
Capacità (sistema metrico) 1000 ml
Capacità (sistema imperiale) 33.8 oz.
Colore Natural
Diametro (sistema imperiale) interno collo 1.2 pollici
Diametro (sistema metrico) interno collo 31.7 mm
Da utilizzare con (applicazione) Per la conservazione e il campionamento di terreni, soluzioni biologiche e altre soluzioni acquose
Materiale PET
N. per custodia 24/Cs.
N. per confezione 12/Pk.
Quantità 12 confezione
Sterilità
Colore chiusura naturale
Graduazioni Da 50 a 1000 ml
Finitura collo 34.7 mm
Certificazione/Conformità USP Classe VI
Graduated
Bocca Larga
Forma Ottagonale
Altezza (sistema metrico) 220 mm
Altezza (sistema imperiale) 8.6 in.
Materiale chiusura HDPE
Dimensione chiusura 34.7 mm
Tipo di chiusura Screw Cap