Learn More
Corning™ Bottiglie di conservazione in PET, ottagonali
BIOPHARMA
Codice prodotto. p-4262941 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
30 mL
60 mL
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Graduazioni:
10, 20, 30 mL
25 to 125 mL
50 to 250 mL
Da 25 a 125 ml
Da 50 a 1000 ml
Da 50 a 500 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 120
pezzi 24
pezzi 48
pezzi 96
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Graduazioni unitSize
13206798 30 mL 10, 20, 30 mL pezzi 120
13216798 60 mL 25 to 125 mL pezzi 96
11751595 125 ml Da 25 a 125 ml pezzi 48
11761595 250 ml 50 to 250 mL pezzi 48
11721595 500 ml Da 50 a 500 ml pezzi 24
11741595 1000 ml Da 50 a 1000 ml pezzi 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 13206798 Fornitore Corning™ N. del fornitore 431729
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
In polietilene tereftalato (PET), per un prodotto trasparente come cristallo, leggero e infrangibile. I flaconi per conservazione ottagonali Corning™ in PET sono ideali per la conservazione e il campionamento di terreni, prodotti biologici e altre soluzioni acquose.
Polyethylene terephthalate (PET) bottles are ideal for storage and sampling of media, biologicals, and other aqueous solutions. The PET resin makes the bottle lightweight, break resistant and as transparent as glass.
Features:
  • Packaged in two convenient, shrink-wrapped trays within an outer bag to assure cleanliness
  • Break-resistant bottles are an ergonomic and easy to handle alternative to glass
  • Bottles are sterilized to 10−6 SAL and certified nonpyrogenic.
  • Leakproof, tamper-evident 18mm HDPE screw cap
  • Molded graduations for accurate measurements
  • USP class VI compliant bottles are validated noncytoxic and nonhemolytic
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità 1.01 oz., 30 mL
Capacità (sistema metrico) 30 mL
Capacità (sistema imperiale) 1.01 oz.
Colore Natural
Diametro (sistema metrico) interno collo 18 mm
Da utilizzare con (applicazione) For storage and sampling of media, biologicals and other aqueous solution
Materiale PET
N. per custodia 120/Cs.
N. per confezione 24/Pk.
Sterilità Sterile
Colore chiusura naturale
Graduazioni 10, 20, 30 mL
Finitura collo 34.7 mm
Certificazione/Conformità USP Class VI
Graduated Yes
Forma Ottagonale
Altezza (sistema metrico) 61 mm
Materiale chiusura HDPE
Dimensione chiusura 31.7 mm O.D.
Diametro (sistema metrico) 38 mm
Tipo di chiusura Screw Cap