Learn More
Corning™ PET Storage Bottles, Square with Cap
BIOPHARMA
Codice prodotto. 15242596 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
125 mL
250 mL
500 mL
1 L
Graduazioni:
100 to 1000 mL
100 to 500 mL
50 to 125 mL
50 to 250 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 24
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Graduazioni unitSize
15242596 125 mL 50 to 125 mL pezzi 24
15138125 250 mL 50 to 250 mL pezzi 24
15188135 500 mL 100 to 500 mL pezzi 24
15118145 1 L 100 to 1000 mL pezzi 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 15242596 Fornitore Corning™ N. del fornitore 431530
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    140.00€
    130.73€ / pezzi 24
    Risparmia 9.27€
    6% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 02-11-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Square polyethylene terephthalate (PET) storage bottles are easier to handle, require less space (13-20%) on the shelf and are ideal for mixing, sampling and storage
Square polyethylene terephthalate (PET) storage bottles are easier to handle, require less space (13-20%) on the shelf and are ideal for mixing, sampling and storage. PET resin is lightweight, break-resistant and transparent as glass. Bottles use a linerless, one-piece autoclavable orange GL45 threaded polypropylene plug seal cap.
Features:
  • Good for storage of media, buffers and other aqueous solutions
  • Wide neck provides easier access for liquid transfer
  • Screened white enamel graduations are easier to read than molded graduations
  • Sterilized to SAL 10−6
  • Large white marking spot for easier identification and easy opening linear tear packaging
  • Individually bagged
  • Validated USP Class VI, noncytotoxic and nonpyrogenic
  •  
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità 4.2 oz., 125 mL
Capacità (sistema metrico) 125 mL
Capacità (sistema imperiale) 4.2 oz.
Colore Orange
Diametro (sistema imperiale) 2 in.
Diametro (sistema imperiale) interno collo 1.4 in.
Diametro (sistema metrico) interno collo 37 mm
Da utilizzare con (applicazione) Easier to handle, require less space (13-20%) on the shelf and are ideal for mixing, sampling and storage
Materiale PET
N. per custodia 24/Cs.
N. per confezione 12/Pk.
Quantità 12 Pk.
Sterilità Sterile
Dimensioni filettatura (sistema metrico) GL 45
Colore chiusura Orange
Graduazioni 50 to 125 mL
Certificazione/Conformità ISO 9001:2008
Monouso Single-use
Graduated Yes
Forma Pozzetti quadrati
Altezza (sistema metrico) 106.5 mm
Altezza (sistema imperiale) 4.19 in.
Materiale chiusura HDPE
Dimensione chiusura GL 45
Diametro (sistema metrico) 52.5 mm
Tipo di chiusura Plug Seal