Learn More
Corning™ Plain Microscope Slides
Codice prodotto. 31507987 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
25 mm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico)
31507987 25 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 31507987 Fornitore Corning™ N. del fornitore 294775X25
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    413.00€
    385.39€ / pezzi 1440
    Risparmia 27.61€
    6% Sconto
Spedizione stimata: 14-12-2026
Precleaned, ready to use
  • Made from soda lime glass
  • Slides thickness: 0.9 to 1.10 mm
  • Nonsterile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Lunghezza (sistema metrico) 25 mm
Larghezza (sistema metrico) 75 mm
N. per custodia 10
N. per confezione 5
Sterilità Non-sterile
Materiale Glass
Spessore (sistema metrico) 0.9 to 1.1 mm