Learn More
Corning™ Plain Reusable Short Stem Plastic Funnels
Codice prodotto. 17243554 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) parte superiore:
10 cm
Dimensione della confezione:
pezzi 12
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) parte superiore Dimensione della confezione
17243554 10 cm pezzi 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17243554 Fornitore Corning™ N. del fornitore 6120P100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    30.65€
    28.61€ / pezzi 12
    Risparmia 2.04€
    6% Sconto
Spedizione stimata: 10-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Durable polypropylene funnels are translucent and allow safe and easy transfers of solids or liquids from one vessel to another.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Diametro (sistema metrico) parte superiore 10 cm
Materiale Polypropylene
Altezza (sistema metrico) 15.5 cm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Squibb seperatory
Include 7.7 L x 0.8 cm O.D. short stem
Quantità 12/Pk.
Diametro (sistema imperiale) parte superiore 3.9 in.
Altezza (sistema imperiale) 6.1 in.
Product Type Funnel