Learn More
Corning™ Plain Reusable Short Stem Plastic Funnels
Codice prodotto. 17263554 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) gambo:
1.5 mm
4 mm
6 mm
7 mm
11 mm
15 mm
Altezza (sistema metrico):
45 mm
65 mm
85 mm
110 mm
180 mm
220 mm
Lunghezza (sistema metrico) gambo:
25 mm
35 mm
43 mm
55 mm
90 mm
95 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 24
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) gambo Altezza (sistema metrico) Lunghezza (sistema metrico) gambo unitSize
17263554 1.5 mm 45 mm 25 mm pezzi 24
17283554 7 mm 85 mm 43 mm pezzi 24
17273554 4 mm 65 mm 35 mm pezzi 24
17293554 6 mm 110 mm 55 mm pezzi 12
16546834 15 mm 220 mm 95 mm -
17253554 11 mm 180 mm 90 mm pezzi 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 17263554 Fornitore Corning™ N. del fornitore 6120P30
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    24.15€
    22.55€ / pezzi 24
    Risparmia 1.60€
    6% Sconto
Spedizione stimata: 29-10-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Durable polypropylene funnels are translucent and allow safe and easy transfers of solids or liquids from one vessel to another.
Allows safe and easy transfer of solids or liquids from one vessel to another.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Diametro (sistema metrico) gambo 1.5 mm
Materiale Polypropylene
Altezza (sistema metrico) 45 mm
Descrizione Constructed of Durable translucent polypropylene
Lunghezza (sistema metrico) gambo 25 mm