Learn More
Corning™ Plain Reusable Short Stem Plastic Funnels
Codice prodotto. 17293554 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) gambo:
1.5 mm
4 mm
6 mm
7 mm
11 mm
15 mm
Altezza (sistema metrico):
45 mm
65 mm
85 mm
110 mm
180 mm
220 mm
Lunghezza (sistema metrico) gambo:
25 mm
35 mm
43 mm
55 mm
90 mm
95 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 24
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) gambo Altezza (sistema metrico) Lunghezza (sistema metrico) gambo Dimensione della confezione
17293554 6 mm 110 mm 55 mm pezzi 12
17263554 1.5 mm 45 mm 25 mm pezzi 24
17283554 7 mm 85 mm 43 mm pezzi 24
17273554 4 mm 65 mm 35 mm pezzi 24
16546834 15 mm 220 mm 95 mm -
17253554 11 mm 180 mm 90 mm pezzi 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 17293554 Fornitore Corning™ N. del fornitore 6120P75
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    18.40€
    17.19€ / pezzi 12
    Risparmia 1.21€
    6% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 18-01-2027
Durable polypropylene funnels are translucent and allow safe and easy transfers of solids or liquids from one vessel to another.
Allows safe and easy transfer of solids or liquids from one vessel to another.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Diametro (sistema metrico) gambo 6 mm
Materiale Polypropylene
Altezza (sistema metrico) 110 mm
Descrizione Constructed of durable translucent Polypropylene
Lunghezza (sistema metrico) gambo 55 mm