Learn More
Falcon™ Pipette di trasferimento monouso in plastica
BIOPHARMA
Codice prodotto. 10736841 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Sterilità:
Non sterile
Sterile
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 500
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Sterilità unitSize
10736841 Non sterile pezzi 1000
10222521 Sterile pezzi 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10736841 Fornitore Falcon™ N. del fornitore 357524
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    103.00€
    95.47€ / pezzi 1000
    Risparmia 7.53€
    7% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Monopezzo in polietilene molto durevole
Una singola pressione consente di estrarre 3 ml in questa pipetta di trasferimento da 6 in.. La dimensione ridotta del puntale garantisce gocce di dimensioni costanti.
  • Polietilene
  • Graduazioni a 1 ml e 2 ml
  • Lunghezza: 6 pollici (15.2 cm)
  • Capacità: 3 ml
  • Prodotto disponibile in versione sterile e non sterile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale PE (polietilene)
Sterilità Non sterile
Graduato
Graduazioni 1, 2 ml
Quantità 1000/scatola
Volume (sistema metrico) 3 ml
Lunghezza (sistema metrico) 15.2 cm
Tipo Pipetta per trasferimento Falcon™