Learn More
Corning™ Tappi per trasferimento asettico per beute Erlenmeyer, monouso, in plastica per colture cellulari
Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Descrizione
Aseptic Transfer Caps fit both Polycarbonate (PC) and Polyethylene terephthalate glycol-modified (PETG) Erlenmeyer Flasks. The caps are threaded and made of high-density polyethylene (HDPE).
The transfer caps have two ports: One port ends in a 0.2 μm filter, and the other port is chemically resistant, heat sealable flexible tubing, ending in either a Male Luer Lock or a Male Polycarbonate quick connect. The dip tube reaches all the way to the bottom of the flask for easy aseptic transfer of your liquid handling processes.
- Sizes range from 1 L to 5L
- MLL or MPC tubing connector types
- Individually packaged
- Double-bagged
- Sterility Assurance Level (SAL) of 10−6
Specifica
Specifica
| Colore chiusura | Arancione |
| Materiale chiusura | Polipropilene |
| Colore | Arancione |
| Diametro (sistema imperiale) esterno | 1.88 in. |
| Materiale | Polipropilene |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Per beuta di Erlenmeyer da 2 l in plastica |
| Include | Tubo per immersione da 0.12 pollici, attacco Luer Lock maschio |
| N. per custodia | 6/Cs. |
| N. per confezione | 1/Pk. |
| Product Type | Tappo per trasferimento asettico |
| Vedi altri risultati |