Learn More
Corning™ Tappi per trasferimento asettico per beute Erlenmeyer, monouso, in plastica per colture cellulari
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10336144 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) esterno:
43 mm
48 mm
70 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Per beuta di Erlenmeyer da 1 l in plastica
Per beuta di Erlenmeyer da 2 l in plastica
Per beuta di Erlenmeyer da 3 l in plastica
Per fiasca di Erlenmeyer da 1 l in plastica
Per fiasca di Erlenmeyer da 2 l in plastica
Include:
0.25 in. Dip Tube, 0.2 μm Vent, MPC Male Disconnect
0.25 in. Dip Tube, MPC Male Disconnect
Tubo per immersione da 0.12 pollici, attacco Luer Lock maschio
Tubo per immersione da 0.12 pollici, sfiato da 0.2 μm, attacco Luer Lock maschio
Tubo per immersione da 0.25 pollici, sfiato da 0.2 μm, raccordo MPC maschio
Dimensione della confezione:
pezzi 4
pezzi 5
pezzi 6
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) esterno Da utilizzare con (apparecchiatura) Include unitSize
10336144 43 mm Per beuta di Erlenmeyer da 1 l in plastica Tubo per immersione da 0.12 pollici, sfiato da 0.2 μm, attacco Luer Lock maschio pezzi 5
10566835 48 mm Per fiasca di Erlenmeyer da 2 l in plastica 0.25 in. Dip Tube, MPC Male Disconnect pezzi 6
10237624 43 mm Per fiasca di Erlenmeyer da 1 l in plastica 0.25 in. Dip Tube, 0.2 μm Vent, MPC Male Disconnect pezzi 5
10754365 70 mm Per beuta di Erlenmeyer da 3 l in plastica Tubo per immersione da 0.12 pollici, sfiato da 0.2 μm, attacco Luer Lock maschio pezzi 4
10297664 48 mm Per beuta di Erlenmeyer da 2 l in plastica Tubo per immersione da 0.12 pollici, attacco Luer Lock maschio pezzi 6
10192634 70 mm Per beuta di Erlenmeyer da 3 l in plastica Tubo per immersione da 0.25 pollici, sfiato da 0.2 μm, raccordo MPC maschio pezzi 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 10336144 Fornitore Corning™ N. del fornitore 431444
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    635.00€
    591.57€ / pezzi 5
    Risparmia 43.43€
    6% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Per fiasche di Erlenmeyer in policarbonato Corning. I tappi per trasferimento asettico monouso Corning™ sono dotati di porte di trasferimento del liquido e di sfiato asettiche per ridurre il rischio di contaminazione delle colture.
Aseptic Transfer Caps fit both Polycarbonate (PC) and Polyethylene terephthalate glycol-modified (PETG) Erlenmeyer Flasks. The caps are threaded and made of high-density polyethylene (HDPE).
The transfer caps have two ports: One port ends in a 0.2 μm filter, and the other port is chemically resistant, heat sealable flexible tubing, ending in either a Male Luer Lock or a Male Polycarbonate quick connect. The dip tube reaches all the way to the bottom of the flask for easy aseptic transfer of your liquid handling processes.
  • Sizes range from 1 L to 5L
  • MLL or MPC tubing connector types
  • Individually packaged
  • Double-bagged
  • Sterility Assurance Level (SAL) of 10−6
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore chiusura Arancione
Materiale chiusura Polipropilene
Colore Arancione
Diametro (sistema imperiale) esterno 1.69 in.
Materiale Polipropilene
Da utilizzare con (apparecchiatura) Per beuta di Erlenmeyer da 1 l in plastica
Include Tubo per immersione da 0.12 pollici, sfiato da 0.2 μm, attacco Luer Lock maschio
N. per custodia 5/Cs.
N. per confezione 1/Pk.
Product Type Tappo per trasferimento asettico
Monouso
Sterilità
Tipo di chiusura A vite
Diametro (sistema metrico) esterno 43 mm
Dimensione chiusura 43 mm