Learn More
Corning™ Matracci di Erlenmeyer in policarbonato da 5 l
BIOPHARMA
Codice prodotto. 15320591 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Forma del fondo:
Con frangiflutti
Liscio
Dimensione della confezione:
pezzi 4
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Forma del fondo Dimensione della confezione
15320591 Con frangiflutti pezzi 4
15397230 Liscio pezzi 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15320591 Fornitore Corning™ N. del fornitore 431684
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    620.00€
    578.44€ / pezzi 4
    Risparmia 41.56€
    6% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
In policarbonato USP Classe VI non citotossico per garantire la trasparenza ottica e la resistenza meccanica. Le fiasche di Erlenmayer in policarbonato Corning™ da 5 litri sono pronte all'uso per un'efficiente scalabilità di colture a sospensione con ingombro ottimale.
The Corning™ 5 L Erlenmeyer flask is designed to help scale-up suspension culture with space efficiency in mind. The flasks are ready-to-use, ideal for shaker culture applications, and storage.
  • Available with baffled or plain bottom
  • Molded-in graduations for accuracy
  • Highest Sterility Assurance Level (SAL) of 10-6
  • Nonpyrogenic and RNase-/DNase-free
  • Erlenmeyer flasks are autoclavable once at 121°C, 15 psi for 20 minutes. Repeated autoclaving weakens the flask and is not recommended. Vent cap is not autoclavable.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore chiusura Arancione
Materiale chiusura Polipropilene
Descrizione Filettato
Capacità (sistema metrico) 5 l
Materiale Policarbonato
Da utilizzare con (applicazione) Shaker Culture Applications, and Storage
N. per custodia 4/Cs.
N. per confezione 1/Pk.
Autoclavabile Sì
Monouso Sì
Graduated Yes
Sterilità Sì
Forma del fondo Con frangiflutti
Tipo di chiusura Tappo: Con sfiato
Disclaimer: This product is not intended to mitigate the presence of microorganisms on surfaces or in the environment, where such organisms can be deleterious to humans or the environment.