Learn More
Corning™ Provette per centrifuga in polietilentereftalato (PET)
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10262861 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
15 mL
50 ml
Diametro (sistema metrico):
17 mm
30 mm
Lunghezza (sistema metrico):
114 mm
118.5 mm
119 mm
Imballaggio:
In rack
Senza rack
Dimensione della confezione:
pezzi 500
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) Lunghezza (sistema metrico) Imballaggio unitSize
10262861 15 mL 17 mm 118.5 mm In rack pezzi 500
10272861 15 mL 17 mm 119 mm Senza rack pezzi 500
10684541 50 ml 30 mm 114 mm In rack pezzi 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10262861 Fornitore Corning™ N. del fornitore 430055
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
In PET trasparente rigido per una visibilità ottimale. Provette da centrifuga in polietilene tereftalato (PET) Corning™ caratterizzate da fondo conico e tappi a tenuta in polietilene ad alta densità, per provette da centrifuga superiori.
  • Corning centrifuge tubes feature black printed graduations and a large white marking spot.
  • Available with your choice of cap styles: the advanced Corning CentriStar™ cap or the original plug seal cap.
  • Sterile. RNase-/DNase-free.
  • Nonpyrogenic.
  • 95 kPA (14 psi) pressure tested – plug seal cap only.
PP = polypropylene, PET = polyethylene terephthalate, RCF = relative centrifugal force (x g).
Order Info
Rack incluso
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale chiusura HDPE
Colore chiusura Orange
Diameter (English) Outside 0.7 in.
Colore Trasparente
Capacità (sistema metrico) 15 mL
Monouso
Materiale PET
Include Tappo sigillante, rack
N. per custodia 500
N. per confezione 50
Imballaggio In rack
Sterilità Sterile
Forma Conico
Lunghezza (sistema metrico) 118.5 mm
Capacità (sistema imperiale) 0.507 oz.
Forma del fondo Profilo conico
Tipo di chiusura Plug
Closure Included Yes
Writing Area Ampia area bianca per marcatura
Diametro (sistema metrico) 17 mm
Graduated
Product Type Provetta per centrifuga
RCF max 3600 xG