Learn More
Corning™ Piastre in polipropilene
Codice prodotto. 10650356 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Sterilità:
Non sterile
Non-sterile
Sterile
No. of Wells:
96
384
Matrice:
16 x 24
8 x 12
Forma pozzetto:
Conical Bottom (V-well)
Flat Bottom (F-well)
circolare
Dimensione della confezione:
pezzi 100
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Sterilità No. of Wells Matrice Forma pozzetto unitSize
10650356 Non-sterile 96 8 x 12 circolare pezzi 100
10218481 Non sterile 96 8 x 12 Conical Bottom (V-well) pezzi 100
10035281 Non-sterile 96 8 x 12 Flat Bottom (F-well) pezzi 100
10256141 Sterile 384 16 x 24 circolare pezzi 100
10748592 Sterile 96 8 x 12 circolare pezzi 100
10584391 Non-sterile 384 16 x 24 circolare pezzi 100
10022491 Sterile 96 8 x 12 Conical Bottom (V-well) pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Product Code. 10650356 Supplier Corning™ Supplier No. 3365
Add to basket
Edge
Add to basket
In polipropilene, per garantire la massima visibilità e un'elevata resistenza chimica. Le piastre in polipropilene Corning™ sono la scelta ideale per il trasporto e la conservazione a lungo termine.
Corning polypropylene microplates offer both small volume and large volume (blocks) well formats to meet assay and storage requirements.
  • Flat, round, or V-shaped well bottom
  • Features uniform skirt heights for greater robotic gripping surface
  • Solvent resistant polypropylene provides compatibility with many common organic solvents (e.g., DMSO, ethanol, methanol)
  • Esente da RNasi/DNasi
  • Disponibili sterili o non sterili
Order Info
Tenuta con Storage Mat III (venduta separatamente).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Formato Standard
Coperchio Without Lid
Matrice 8 x 12
Colore Trasparente
Materiale Polipropilene
No. of Wells 96
Sterilità Non-sterile
Trattamento superficiale Non trattata
Forma pozzetto circolare
Da utilizzare con (applicazione) Trasporto e conservazione a lungo termine
N. per custodia 100/Cs.
N. per confezione 25/Pk.
Quantità 100/Cs.