Learn More
Corning™ Piastre in polipropilene
Codice prodotto. 10748592 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Sterilità:
Non sterile
Non-sterile
Sterile
No. of Wells:
96
384
Matrice:
16 x 24
8 x 12
Forma pozzetto:
Conical Bottom (V-well)
Flat Bottom (F-well)
circolare
Dimensione della confezione:
pezzi 100
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Sterilità No. of Wells Matrice Forma pozzetto Dimensione della confezione
10748592 Sterile 96 8 x 12 circolare pezzi 100
10218481 Non sterile 96 8 x 12 Conical Bottom (V-well) pezzi 100
10035281 Non-sterile 96 8 x 12 Flat Bottom (F-well) pezzi 100
10256141 Sterile 384 16 x 24 circolare pezzi 100
10584391 Non-sterile 384 16 x 24 circolare pezzi 100
10022491 Sterile 96 8 x 12 Conical Bottom (V-well) pezzi 100
10650356 Non-sterile 96 8 x 12 circolare pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 10748592 Fornitore Corning™ N. del fornitore 3359
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    426.00€
    397.44€ / pezzi 100
    Risparmia 28.56€
    6% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
In polipropilene, per garantire la massima visibilità e un'elevata resistenza chimica. Le piastre in polipropilene Corning™ sono la scelta ideale per il trasporto e la conservazione a lungo termine.
Corning polypropylene microplates offer both small volume and large volume (blocks) well formats to meet assay and storage requirements.
  • Flat, round, or V-shaped well bottom
  • Features uniform skirt heights for greater robotic gripping surface
  • Solvent resistant polypropylene provides compatibility with many common organic solvents (e.g., DMSO, ethanol, methanol)
  • Esente da RNasi/DNasi
  • Disponibili sterili o non sterili
Order Info
Tenuta con Storage Mat III (venduta separatamente).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Formato Standard
Coperchio Without Lid
Matrice 8 x 12
Colore Trasparente
Materiale Polipropilene
No. of Wells 96
Sterilità Sterile
Trattamento superficiale Non trattata
Forma pozzetto circolare
Da utilizzare con (applicazione) Trasporto e conservazione a lungo termine
N. per custodia 100/Cs.
N. per confezione 25/Pk.
Quantità 100/Cs.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.