Learn More
Corning™ Piastre piene in polistirene da 384 pozzetti
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10134431 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Trattamento superficiale:
High Binding
Non trattata
Coperchio:
With Lid
Without Lid
Dimensione della confezione:
pezzi 100
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Trattamento superficiale Coperchio unitSize
10134431 High Binding Without Lid pezzi 100
10481242 Non trattata Without Lid pezzi 100
10544961 Non trattata With Lid pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10134431 Fornitore Corning™ N. del fornitore 3700
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    885.00€
    824.80€ / pezzi 100
    Risparmia 60.20€
    6% Sconto
Spedizione stimata: 17-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Manufactured from clear medical grade polystyrene for strength and visibility. Corning™ 384-Well Clear Polystyrene Microplates present an excellent solution for cell culture and colorimetric (absorbance) assays. Use 364-well microplates for laboratory miniaturization and automation.
  • Total well volume of 112 μL; working well volume of 20 μL – 80 μL
  • Cell culture microplates are sterile and nonpyrogenic.
  • The 384-well Universal Optics NBS microplate is manufactured using an advanced polymer with high clarity and improved chemical resistant properties.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifica
    Formato Standard
    Coperchio Without Lid
    Matrice 16 x 24
    Binding Type High Binding
    Colore Clear
    Materiale Polystyrene
    No. of Wells 384
    Volume (sistema metrico) di lavorazione 20 to 80 μL
    Sterilità Non-sterile
    Trattamento superficiale High Binding
    Forma pozzetto Flat Bottom (F-well)
    Da utilizzare con (applicazione) Capable of binding medium (>10kD) and large biomolecules that possess ionic groups and/or hydrophobic regions.
    N. per custodia 100/Cs.
    N. per confezione 25/Pk.
    Quantità 100/Cs.