Includes
Tappi sigillanti a vite
- Manufactured from optically clear polystyrene
- Threaded plug seal caps prevent leakage
- Tissue culture-treated tubes supplied racked
- Untreated tubes supplied bulk packed
- Sterile
- Nonpyrogenic
Specifica
Specifica
| Materiale chiusura | LDPE |
| Colore chiusura | Orange |
| Tipo di chiusura | Tappo sigillante a vite |
| Lunghezza (sistema metrico) | 125 mm |
| Materiale | Polistirene |
| Include | Tappo sigillante a vite, rack |
| Quantità | 50/confezione, 10 confezioni/contenitore |
| Sterilità | Sterile |
| Capacità (sistema metrico) | 15.0 ml |
| Diametro (sistema metrico) | 16 mm |
| Vedi altri risultati |