Learn More
Corning™ 96-Well, Poly-D Lysine-Treated, Flat-Bottom Microplate
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 11379514 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Black, Clear Bottom
Dimensione della confezione:
pezzi 100
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
11379514 Black, Clear Bottom pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11379514 Fornitore Corning™ N. del fornitore 3842
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2200.00€
    2094.36€ / pezzi 100
    Risparmia 105.64€
    4% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Color:Black, Clear Bottom; Sterility:Sterile; Lid:With Lid
  • Bottoms are 60% thinner than conventional polystyrene microplates, resulting in lower background fluorescence and enabling readings down to 340 nm.
  • Opaque walls prevent well-to-well cross-talk.
  • Optically clear flat bottom permits direct microscopic viewing.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifica
    Coperchio With Lid
    Area di coltura 0.32 cm2
    Matrice 8 x 12
    Colore Black, Clear Bottom
    Materiale Polystyrene
    No. of Wells 96
    Volume (sistema metrico) di lavorazione 75 to 200 μL
    Sterilità Sterile
    Trattamento superficiale Poly-D-Lysine
    Forma pozzetto Flat Bottom (F-well)
    Da utilizzare con (applicazione) Easy transition into existing automation and readers, reduced evaporation of well contents, enhanced cell attachment, reduced crosstalk and have low background fluorescence and minimal light scatter
    N. per custodia 100/Cs.
    N. per confezione 20/Pk.
    Colore pozzetto Clear