Descrizione
These are various sizes and types of screw caps for use with storage bottles.
Specifica
Specifica
| Colore | Clear |
| Diametro collo esterno (sistema imperiale) | 1.26 in. |
| Diametro collo esterno (sistema metrico) | 32 mm |
| Materiale | Polypropylene |
| N. per custodia | 50/Cs. |
| N. per confezione | 50/Pk. |
| Quantità | 50 Pk. |
| Sterilità | Non sterile |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | PYREX™ media bottles |
| Dimensione chiusura | GL 32 |
| Vedi altri risultati |