Learn More
Corning™ Reusable Spinner Flask Accessory, Impeller Assembly
Codice prodotto. 11962011 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Corning Reusable Spinner Flask (36L)
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) unitSize
11962011 Corning Reusable Spinner Flask (36L) Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11962011 Fornitore Corning™ N. del fornitore 401901
For use in magnetically driven, 36L Corning Reusable Spinner Flasks
Stainless steel impeller shaft with dual bearing, modified impeller assembly for use in magnetically driven, 36L Corning™ Reusable Spinner Flasks. Narrower impeller paddle design allows use with probes to create a small bioreactor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Corning Reusable Spinner Flask (36L)