Learn More
Corning™ Reusable Glass Spinner Flasks
Codice prodotto. 10158431 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
125 mL
250 mL
500 mL
1 L
3000 mL
6 L
8 L
Diametro (sistema metrico) esterno:
70 mm
80 mm
100 mm
125 mm
186 mm
234 mm
Diametro (sistema metrico) collo centrale:
7 cm
10 cm
12 cm
14 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) esterno Diametro (sistema metrico) collo centrale unitSize
10158431 3000 mL 186 mm 12 cm Pezzo
10210532 125 mL 70 mm 7 cm Pezzo
10678832 250 mL 80 mm 7 cm Pezzo
10522112 8 L 234 mm 10 cm Pezzo
10477681 1 L 125 mm 10 cm Pezzo
10371972 3000 mL 186 mm 10 cm Pezzo
10689022 6 L 234 mm 14 cm Pezzo
10643243 3000 mL 186 mm 14 cm Pezzo
10648832 6 L 234 mm 10 cm Pezzo
10361972 500 mL 100 mm 10 cm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Codice prodotto. 10158431 Fornitore Corning™ N. del fornitore 45023L
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-performance
  • Baffles enhance aeration and agitation of contents of the flask.
  • Unique impeller design ensures optimal stirring.
  • Sidearm designs permit easy access of 25 mL and 50 mL pipets.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore chiusura Arancione
Materiale chiusura Polipropilene
Diametro (sistema imperiale) esterno 7.3 in.
Diametro (sistema metrico) coperchio centrale 12 cm
Diametro (sistema metrico) collo centrale 12 cm
Diametro (sistema metrico) braccio interno laterale 2.9 cm
Diametro (sistema metrico) braccio laterale 4.5 cm
Diametro (sistema metrico) tappo braccio laterale 4.5 cm
Capacità (sistema metrico) 3000 mL
Materiale Borosilicate Glass
Altezza (sistema imperiale) 12.7 in.
Altezza (sistema metrico) 32.5 cm
Include Flat center cap and 2 angled side arms
Stile collo Ad angolo
N. per custodia 1/Cs.
N. per confezione 1/Pk.
Angolo del braccio laterale 45°
Aperture del braccio laterale 2
Dimensioni filo GL 45
Sterilità Non-sterile
Tipo di chiusura Screw Cap
Diametro (sistema metrico) esterno 186 mm