Learn More
Corning™ PureCoat™ Collagen I Peptide TC-Treated Microplates
Coated with biologically active synthetic animal-free peptides that are covalently linked to a proprietary surface
332.69€ - 365.16€
Specifica
Certificazione/Conformità cGMP
Colore chiusura Clear
Chiusura inclusa Yes
Materiale chiusura Polystyrene
Forma del fondo Flat
Visualizza altre specifiche
Includes: Lid
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Conteggio pozzetti Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Conteggio pozzetti Prezzo Quantità e disponibilità  
15300011
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Corning™
356270
6
332.69€
pezzi 10
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 23-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15320011
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Corning™
356271
24
365.16€
pezzi 10
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Corning ECM mimetic surfaces and substrates contain biologically active, synthetic, animal-free peptides that have been rationally designed to mimic the cell attachment motifs of native ECM proteins. The peptides enable optimal cell binding and signaling in a broad range of serum-free, xeno-free, and animal-free media formulations, supporting the propagation and differentiation of a range of stem, progenitor, and primary cell types.
Corning PureCoat cultureware is coated with biologically active, synthetic, animal-free peptides that are covalently linked to a proprietary surface to provide a highly consistent, cost-effective alternative to self-coated extracellular peptides. The proprietary covalent linkage orients the peptides for optimal binding and signaling.
Specifica
Specifica
cGMP
Yes
Flat
Polystyrene
Sterile
Provides a highly consistent alternative to complex extracellular peptides
10/Cs.
Room Temperature
Clear
Polystyrene
Clear
Rectangular
Cell Culture Microplate
Lid
5/Pk.