Learn More
Corning™ Pyroceram™ Hotplate, 5°C to 550°C, Glass Ceramic
Codice prodotto. 10166137 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Materiale piastra superiore:
Vetroceramica Pyroceram™
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Materiale piastra superiore Dimensione della confezione
10166137 Vetroceramica Pyroceram™ Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10166137 Fornitore Corning™ N. del fornitore 6796600D
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    685.00€
    638.67€ / pezzi 1
    Risparmia 46.33€
    6% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Shape: Square, Size: 10 x 10 in., Plug Type: UK/EU-Style
  • Il microprocessore mantiene costanti e ripetibili le impostazioni di temperatura da 5 °C (con temperatura ambiente pari o inferiore a 0 °C) fino a 550 °C
  • Display digitale a LED della temperatura regolabile in incrementi di 5 °C che lampeggia finché non viene raggiunta la temperatura impostata
  • Luminosa icona di avvertenza riscaldamento (HOT TOP) a LED che si accende quando la piastra superiore supera i 60 °C, anche quando il controllo del calore è disattivo
  • Il design fuso in due pezzi allontana i versamenti dai componenti elettronici e include un supporto incorporato per un'asta di supporto opzionale da 18 pollici (45.7 cm) (Cod. prod. 440129)
Certifications
CE marked and UL/cUL approved
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale piastra superiore Vetroceramica Pyroceram™
Temperatura (sistema imperiale) Da 41 a 1022 °F
Tipo di unità di controllo Microprocessore
Size 10 x 10 in.
Temperatura (sistema metrico) Da 5° a 550 °C
Altezza (sistema imperiale) 15.4 in.
Lunghezza (sistema imperiale) 4.6 in.
Peso (sistema imperiale) 9.92 libbre
Larghezza (sistema imperiale) 7.7 in.
Altezza (sistema metrico) 11.73 cm
Lunghezza (sistema metrico) 39.03 cm
Peso (sistema metrico) 4.5 kg
Larghezza (sistema metrico) 27.94 cm
Wattage 1043 w
Amperaggio 4.5 A
Frequenza 50 Hz
Include Spina BS 1363A o CEE7-7
Modello PC-600D
Tipo di spina BS 1363A o CEE7-7, UK
N. di posizioni 1
Forma Square
Tensione 230 V
Tipo Piastra riscaldante