Descrizione
- A variety of membranes are available to meet your needs: Polyethersulfone (PES) – low protein binding and faster flow rates; surfactant-free cellulose acetate (SFCA) – lowest protein binding; polytetrafluorethylene (PTFE) – chemical resistance; regenerated cellulose (RC) – best choice for DMSO compatibility; Nylon (NY) – hydrophilic, surfactant-free, and lowest extractable.
- 100% integrity tested, nonpyrogenic and noncytotoxic, manufactured in accordance with ISO 9001 standards.
Order Info
La dimensione del poro e il tipo di membrana sono stampati su ogni filtro per siringa. I filtri sterili vengono confezionati singolarmente in blister in confezioni da 50, non sterili in confezioni da 50.
Compliance
Prodotto in conformità con gli standard ISO 9002 e GMP e integrità testata al 100%. I filtri con certificazione HPLC (RC) vengono sottoposti a lunghe prove al fine di garantire l’assenza di picchi estranei nella gamma UV.
Specifica
Specifica
| Materiale | Cellulosa rigenerata (RC) |
| Materiale (membrana) | Regenerated Cellulose |
| Dimensione del poro | 0.2 μm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per colture di tessuti e HPLC |
| Volume conservato (dopo spurgo dell'aria) | 5 μl |
| Valori nominali pressione | 87 psi |
| Materiale della punta | Polipropilene |
| Tipo | Filtro per siringa |
| Volume (sistema metrico) | Da 0.5 a 100 ml |
| Diametro (sistema metrico) | 4.0 mm |