Learn More
Corning™ Reusable Plastic Erlenmeyer Flasks with Blue Graduations
Codice prodotto. 17263544 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1 L
Graduazioni:
10 mL
20 mL
50 mL
100 mL
200 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 4
pezzi 6
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Graduazioni unitSize
17263544 250 mL 50 mL pezzi 6
17253544 100 mL 20 mL pezzi 6
17283544 500 mL 100 mL pezzi 6
17273544 50 mL 10 mL pezzi 6
15767477 1 L 200 mL pezzi 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 17263544 Fornitore Corning™ N. del fornitore 4985P250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    59.95€
    56.02€ / pezzi 6
    Risparmia 3.93€
    6% Sconto
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Translucent polypropylene; with polypropylene screw cap.
Translucent polypropylene flasks are manufactured with blue graduations for reference. The flasks have a screw neck and are supplied with a PP cap.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale chiusura Polipropilene
Capacità (sistema metrico) 250 mL
Materiale Polypropylene
Graduazioni 50 mL
Stile collo Narrow Mouth
N. per custodia 6/Cs.
N. per confezione 1/Pk.
Tipo di chiusura Screw Cap