Descrizione
Translucent polymethylpentene flasks are manufactured with red graduations for reference. The flasks have a screw neck and are supplied with a PP cap.
Specifica
Specifica
| Materiale chiusura | Polipropilene |
| Capacità (sistema metrico) | 500 mL |
| Materiale | Polypropylene |
| Graduazioni | 100 mL |
| Stile collo | Narrow Mouth |
| N. per custodia | 6/Cs. |
| N. per confezione | 1/Pk. |
| Tipo di chiusura | Screw Cap |