Descrizione
These bottles are manufactured from translucent polypropylene. They are wide-mouth and supplied with PP screw top caps.
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 500 mL |
| Colore | Translucent |
| Materiale | Polypropylene |
| N. per custodia | 10/Cs. |
| N. per confezione | 1/Pk. |
| Sterilità | Non sterile |
| Forma | Cilindrico |
| Altezza (sistema metrico) | 17.2 cm |
| Diametro (sistema metrico) | 8.7 cm |