Learn More
Corning™ Reusable Polypropylene Low-Form Beakers, Graduated
Codice prodotto. 11337841 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
25 mL
50 mL
100 mL
150 mL
250 mL
400 mL
600 mL
1 L
2000 mL
3000 mL
5000 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 24
pezzi 4
pezzi 6
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
11337841 250 mL pezzi 6
11327841 25 mL pezzi 24
11377841 50 mL pezzi 12
11397831 100 mL pezzi 12
11307841 150 mL pezzi 12
11367841 400 mL pezzi 6
11397841 600 mL pezzi 6
11317841 1 L pezzi 6
11347841 2000 mL pezzi 6
11357841 3000 mL pezzi 4
11387841 5000 mL pezzi 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Codice prodotto. 11337841 Fornitore Corning™ N. del fornitore 1000P250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    32.70€
    30.56€ / pezzi 6
    Risparmia 2.14€
    6% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Translucent polypropylene beakers printed with blue graduations.
Translucent polypropylene beakers printed with blue graduations.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Semitrasparente
Diametro (sistema imperiale) esterno 2.63 in.
Diametro (sistema metrico) esterno 6.7 cm
Capacità (sistema metrico) 250 mL
Materiale Polypropylene
Da utilizzare con (applicazione) For High Temperature and Chemical Resistance
Altezza (sistema imperiale) 3.7 in.
Altezza (sistema metrico) 9.4 cm
Incrementi 50 mL
Temperatura (sistema imperiale) operativa max 140°F
Temperatura (sistema metrico) operativa max 60°C
Tipo Becher
Autoclavabile Autoclavable
Monouso Reusable
Graduated Sì
Certificazione/Conformità DIN, ASTM Class A and B
Scale Blue Graduated Scale
Stile Griffin