Learn More
Corning™ Roller Bottle with Easy Grip Cap
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Codice prodotto. p-314178 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Area di crescita cellulare:
850 cm2
Dimensione della confezione:
pezzi 40
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Area di crescita cellulare Dimensione della confezione
11951941 850 cm2 pezzi 40
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11951941 Fornitore Corning™ N. del fornitore 431644
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
One piece seamless construction with printed graduations
  • To be used with Disposable Tubing Set (Cat. No. 07-201-848)
  • Bottles are manufactured from virgin polystyrene, caps from high-density polyethylene
  • Both resins meet the USP Class VI requirements for plastic containers and closures
  • Chemically resistant, heat-sealable flexible tubing
  • Printed lot numbers to aid in product traceability
  • Sterilized by gamma radiation and certified nonpyrogenic
  • Easy Grip Cap features large knurls designed for ergonomic handling
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Diametro (sistema imperiale) 4.6 in.
Diametro collo esterno (sistema imperiale) 1.77 in.
Diametro collo esterno (sistema metrico) 45 mm
Materiale Polystyrene
N. per custodia 40/Cs.
N. per confezione 1/Pk.
Sterilità Sterile
Area di crescita cellulare 850 cm2
Colore chiusura Orange
Graduated Yes
Bocca Larga
Altezza (sistema metrico) 271 mm
Altezza (sistema imperiale) 10.66 in.
Materiale chiusura HDPE
Dimensione chiusura 48 mm
Diametro (sistema metrico) 117 mm
Tipo di chiusura Easy Grip