Learn More
Corning™ Sealing Mat for 96-well Polypropylene Plates
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10433382 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Materiale:
EVA, Polymer
Dimensione della confezione:
pezzi 50
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Materiale Dimensione della confezione
10433382 EVA, Polymer pezzi 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10433382 Fornitore Corning™ N. del fornitore 3083
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    388.00€
    362.54€ / pezzi 50
    Risparmia 25.46€
    6% Sconto
Spedizione stimata: 13-01-2027
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For use with polypropylene plates (07-200-700, -701)
  • Manufactured from EVA (ethyl vinyl acetate) and polymer is compatible with DMSO
  • DNase- and RNase-free
  • Can be applied manually or with our Storage Mat Applicator
  • Nonsterile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità DNase and RNase-free
Materiale EVA, Polymer
Sterilità Non-sterile
No. of Wells 96
N. per custodia 50/Cs.
N. per confezione 1/Pk.
Product Type Sealing Mat
Forma pozzetto Pozzetti quadrati
Plate Compatibility 96-well Polypropylene Plate