Learn More
Corning™ Filtri per siringa in SFCA
Elevata resistenza alla rottura per prestazioni garantite
159.92€
Specifica
Materiale (membrana) | SFCA with Prefilter |
---|---|
Sterilità | Sterile |
Da utilizzare con (applicazione) | For tissue culture and HPLC |
Volume conservato (dopo spurgo dell'aria) | 100 μL |
Valori nominali pressione | 87psi |
Codice del prodotto | Marca | Materiale | Dimensione del poro | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Materiale | Dimensione del poro | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10429331
|
Corning™
431218 |
Membrana in acetato di cellulosa privo di tensioattivi (SFCA) con prefiltro | 0.2μ m |
159.92€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 11-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10216441
|
Corning™
431219 |
Acetato di cellulosa privo di tensioattivi (SFCA) | 0.2 μm |
159.92€
pezzi 50 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10002471
|
Corning™
431220 |
Acetato di cellulosa privo di tensioattivi (SFCA) | 0.45 μm |
159.92€
pezzi 50 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10735912
|
Corning™
431221 |
Surfactant-free Cellulose Acetate | 0.8 μm |
159.92€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 14-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
For tissue culture and HPLC applications. Acrylic housing.
Per colture di tessuti e HPLC. Alloggiamento in acrilico.
- I diametri da 28 mm gestiscono volumi compresi da 0.5 a 100 ml
- I filtri SFCA da 28 mm dispongono di zone di filtrazione efficaci che sono 25 - 45% più ampie di altre marche; con alloggiamento in acrilico modificato per un legame proteico molto basso e una perdita minima di proteine utili
- Dimensioni dei pori: filtro da 0.2μm per la rimozione di particolato estremamente fine e pori di 0.45μm per la maggior parte delle applicazioni di chiarificazione
- Filtro SFCA da 0.2μm disponibile con o senza prefiltro integrato che ne prolunga la durata quando si utilizzano campioni viscosi, proteici o con alti livelli di particolato
- Acetato di cellulosa privo di tensioattivi (SFCA): legame proteico minimo
SFCA certificati non citotossici e apirogeni.
Order Info
La dimensione del poro e il tipo di membrana sono stampati su ogni filtro per siringa. I filtri sterili vengono confezionati singolarmente in blister in confezioni da 50, non sterili in confezioni da 50.
Compliance
Prodotto in conformità con gli standard ISO 9002 e GMP e integrità testata al 100%.
Specifica
SFCA with Prefilter | |
For tissue culture and HPLC | |
87psi | |
Syringe Filter | |
28 mm |
Sterile | |
100 μL | |
Acrylic | |
0.5 to 100 mL |