Learn More
Corning™ Cilindri graduati riutilizzabili con scala metrica singola
Codice prodotto. 11317871 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 3
pezzi 6
Capacità (sistema metrico):
2000 ml
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. unitSize Capacità (sistema metrico)
11317871 pezzi 12 -
11387861 pezzi 12 -
11347861 pezzi 12 -
11357861 pezzi 12 -
11397861 pezzi 6 -
11327871 pezzi 6 -
11377861 pezzi 6 -
11307871 pezzi 3 2000 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Codice prodotto. 11317871 Fornitore Corning™ N. del fornitore 3022P50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    214.00€
    199.87€ / pezzi 12
    Risparmia 14.13€
    6% Sconto
Spedizione stimata: 03-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Polipropilene traslucido con graduazioni in rilievo nei punti principali della scala
Translucent polypropylene graduated cylinders are manufactured with raised graduations at the ­primary scale points. Cylinders have a hexagonal base and are calibrated 'To Contain'. Tolerances according to ISO 6706. Exposure to temperatures above 60°C may affect accuracy.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale PP (polipropilene)
Tolleranza ±1 ml
Certificazione/Conformità ISO 6706
Calibrazione Per contenuto
Monouso Reusable
Diametro (sistema imperiale) 1.02 in.
Bilancia Single
Diametro (sistema metrico) 2.6 cm
Quantità 1/Pk., 12/Cs.
Graduazioni 1 ml
Autoclavabile
Suddivisione 1 ml
Forma Round
Sterilità Non-sterile
Base Type Esagonale
Altezza (sistema imperiale) 7.87 in.
Altezza (sistema metrico) 200 mm
Product Type Cilindro graduato
Temperatura max (sistema metrico) 60 °C
Diametro (sistema imperiale) interno 1.02 in.
Diametro (sistema metrico) interno 26 mm