Learn More
Corning™ Cilindri graduati riutilizzabili con scala metrica singola
Codice prodotto. 11377861 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 3
pezzi 6
Capacità (sistema metrico):
2000 ml
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensione della confezione Capacità (sistema metrico)
11377861 pezzi 6 -
11317871 pezzi 12 -
11387861 pezzi 12 -
11347861 pezzi 12 -
11357861 pezzi 12 -
11397861 pezzi 6 -
11327871 pezzi 6 -
11307871 pezzi 3 2000 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Codice prodotto. 11377861 Fornitore Corning™ N. del fornitore 3022P1L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    269.00€
    250.78€ / pezzi 6
    Risparmia 18.22€
    6% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Polipropilene traslucido con graduazioni in rilievo nei punti principali della scala
Translucent polypropylene graduated cylinders are manufactured with raised graduations at the ­primary scale points. Cylinders have a hexagonal base and are calibrated 'To Contain'. Tolerances according to ISO 6706. Exposure to temperatures above 60°C may affect accuracy.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale PP (polipropilene)
Certificazione/Conformità ISO 6706
Calibrazione Per contenuto
Monouso Reusable
Diametro (sistema imperiale) 2.55 in.
Diametro (sistema metrico) 6.5 cm
Quantità 1/Pk., 6/Cs.
Graduazioni 10 ml
Autoclavabile
Suddivisione 10 ml
Base Type Esagonale
Altezza (sistema imperiale) 17,32in.
Altezza (sistema metrico) 44 cm
Temperatura max (sistema metrico) 60 °C