Learn More
Corning™ Snap-Seal Disposable Plastic Sample Containers
Codice prodotto. 10369783 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
13 mL
45 mL
120 mL
240 mL
300 mL
Diametro (sistema metrico):
16 mm
30 mm
45 mm
63 mm
68 mm
80 mm
Altezza (sistema metrico):
52 mm
75 mm
84 mm
91 mm
94 mm
112 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 200
pezzi 400
pezzi 500
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) Altezza (sistema metrico) unitSize
10369783 120 mL 68 mm 52 mm pezzi 200
10176143 13 mL 16 mm 94 mm pezzi 500
10268673 45 mL 30 mm 84 mm pezzi 400
11855400 120 mL 45 mm 91 mm pezzi 200
10618774 240 mL 80 mm 75 mm pezzi 100
10763394 300 mL 63 mm 112 mm pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 10369783 Fornitore Corning™ N. del fornitore 17304L
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Designed for a wide variety of applications and provide a reliable leak-tight seal when closed properly
Designed for a wide variety of applications, these containers provide a reliable leak-tight seal when closed properly. The Snap-Seal locking device keeps the cap closed and secure. The specially designed hinged cap stays in place in use, reducing the chance of sample contamination. The ­con­­tainers are made of recyclable polypropylene, in a translucent style for normal usage. The containers are graduated in both milliliters and ounces, and the cap has a rough surface for marking.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Graduated Yes
Materiale Polypropylene
Sterilità Non-sterile
Capacità (sistema imperiale) 4 oz.
Capacità (sistema metrico) 120 mL
Colore chiusura Natural
Materiale chiusura Polypropylene
Tipo di chiusura Hinged Snap Cap
Colore Translucent
Diametro (sistema metrico) 68 mm
Altezza (sistema metrico) 52 mm
N. per custodia 200/Cs.
N. per confezione 200/Pk.