Learn More
Corning™ SOC Medium
BIOPHARMA
Codice prodotto. 15323711
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 x 10 mL
Dimensione della confezione:
10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15323711 10 x 10 mL 10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15323711 Fornitore Corning™ N. del fornitore 46003CR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    125.00€
    75.52€ / 10mL
    Risparmia 49.48€
    39% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Maximizes transformation efficiency of E. coli competent cells
Store at Room Temperature.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Use to maximize transformation efficiency of competent E. coli cells
Include 2% Tryptone, 0.5% Yeast Extract, 0.4% Glucose, 10 mm NaCl, 2.5 mm KCl, 5 mm mgCl2, 5 mm mgSO4
Quantità 10 x 10 mL