Learn More
Corning™ Square Polycarbonate Storage Bottles with 45 mm Cap
BIOPHARMA
Codice prodotto. 10756323 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
150 ml
250 ml
500 mL
1000 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 24
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
10756323 500 mL pezzi 24
10692434 150 ml pezzi 24
10160213 250 ml pezzi 24
10170213 1000 ml pezzi 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10756323 Fornitore Corning™ N. del fornitore 431432
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    154.84€
    139.32€ / pezzi 24
    Risparmia 15.52€
    10% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Includes
Tappi sigillanti filettati in polipropilene GL45 senza liner, monopezzo, autoclavabili, color arancione
Forma quadrata salvaspazio per un minore ingombro (13 - 20%) sullo scaffale o in autoclave. I flaconi di conservazione quadrati in policarbonato Corning™ sono ideali per la miscelazione, il campionamento e la conservazione.
Corning™ square polycarbonate storage bottles are easier to handle, require less space (13-20%) on the shelf or in the autoclave and are ideal for mixing, sampling and storage.
Caution: These square polycarbonate bottles should NOT be used with bottle top filter units, or in other applications involving vacuum pressure, as breakage may occur. DO NOT tighten caps immediately after autoclaving as the vacuum resulting from cooling can cause breakage.
  • Strong polycarbonate bottles are more break resistant than other glass or plastic bottles.
  • Use a linerless, 45mm one-piece autoclavable orange GL45 threaded polypropylene plug seal cap.
  • Screened white enamel graduations are easier to see than molded graduations
  • Sterilized by gamma radiation
  • Large white marking spot for easier identification
  • Bottles can be autoclaved once at 121oC and 15psi. Repeated autoclaving weakens polycarbonate and is not recommended.
  • Optional reusable caps with silicone septa (Corning Cat. Nos. 1395-45HTSC, 1395-45SS, 1395-45TS) for syringe sampling or introduction of reagents are available for these caps.
  • Note: Most GL45 threaded caps designed for glass storage bottles use a different sealing design and will not give a secure seal if used on these plastic bottles unless they have a rubber liner.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifica
    Capacità 15 oz., 500 mL
    Capacità (sistema metrico) 500 mL
    Materiale Policarbonato
    N. per custodia 24/Cs.
    N. per confezione 12/Pk.
    Sterilità Sterili
    Colore chiusura Arancione
    Graduazioni 50 to 150 mL
    Materiale chiusura Polipropilene
    Dimensione chiusura GL45
    Tipo di chiusura Tappo a vite
    Autoclavabile Sterilizzabile in autoclave
    Capacità (sistema imperiale) 15 oz.
    Forma Pozzetti quadrati